Learn More
Formato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423408 1000 g 1000 g
11433408 250 g 250 g
11443408 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17813.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68.007 g/mol
Sodium formate is used in analytical chemistry to precipitate noble metals. It is used for tanning leather, for dyeing and printing fabrics. It acts as an electroplating agent, an acidulant in the textile industry, a reducing agent, a mordant, a complexing agent. Further, it is used in photographic fixing baths. In addition, it is used as a buffering agent for strong mineral acids and food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El formato de sodio se utiliza en química analítica para precipitar metales nobles. Se utiliza para curtir cuero, teñir e imprimir tejidos. Actúa como agente de galvanoplastia, acidulante en la industria textil, agente reductor, mordiente y agente complejante. Además, se utiliza en baños de fijación fotográfica. También se usa como agente amortiguador para ácidos minerales fuertes y aditivos alimentarios.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, glicerol y ácido fórmico. Insoluble en éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Sensible a la humedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-53-7
Fórmula molecular CHNaO2
Peso molecular (g/mol) 68.007
Número MDL MFCD00013101
Clave InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Nombre IUPAC sodio; formato
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium formate
Punto de fusión 259°C to 262°C
Densidad 1.92
Cantidad 1000 g
Beilstein 3595134
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,8621
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,glycerol and formic acid. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.01
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.