Learn More
Formato de sodio-1-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium oxomethanolate-13C |
| CAS | 23102-86-5 |
| Fórmula molecular | 13C H O2 . Na |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | sodium, oxo(1^{13}C)methanolate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1; |
| SMILES | [Na+].[O-][13CH]=O |
| Nombre IUPAC | oxo(1^{13}C)metanolato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 68.991 |