Learn More
Formaldehidosulfoxilato de sodio dihidrato, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10528260 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10528260 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
1 options
Código de producto. 10528260 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/4040/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 63°C
CAS 6035-47-8
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CH7NaO5S
Número MDL 150598
Sinónimo sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate, methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, sodium formaldehyde sulfoxylate, sodium dihydrate hydroxymethanesulfinate, sodium formaldehyde sulfoxylate nf, formaldehyde sodium sulfoxylate dihydrate, monosodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, 79-25-4 parent, hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt dihydrate
Clave InChI UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(O)S(=O)[O-].O.O.[Na+]
Nombre IUPAC sodio; hidroximetanosulfinato; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 154.112
PubChem CID 23666330
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.11g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.