Learn More
Dihidrato de formaldehídosulfoxilato sódico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11994221 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
10746351 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10589053 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11994221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149190250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6035-47-8 | CH3NaO3S·2H2O | 154.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6035-47-8
Fórmula molecular CH3NaO3S·2H2O
Peso molecular (g/mol) 154.11
Número MDL MFCD00150598
Clave InChI UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate, methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, sodium formaldehyde sulfoxylate, sodium dihydrate hydroxymethanesulfinate, sodium formaldehyde sulfoxylate nf, formaldehyde sodium sulfoxylate dihydrate, monosodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, 79-25-4 parent, hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt dihydrate
PubChem CID 23666330
Nombre IUPAC sodio; hidroximetanosulfinato; dihidrato
SMILES C(O)S(=O)[O-].O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Punto de fusión 63.0°C to 64.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Envase Tambor de fibra
Fórmula lineal HOCH2SO2Na·2H2O
Cantidad 25 kg
Índice Merck 15,8755
Información de solubilidad Solubility in water: 1088g/L. Other solubilities: practically insoluble in abs.alcohol, ether and, benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.11
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.