Learn More
Dihidrato de formaldehídosulfoxilato sódico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10589053 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10589053 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
10746351 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11994221 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10589053 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149190050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6035-47-8 | CH3NaO3S·2H2O | 154.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6035-47-8
Fórmula molecular CH3NaO3S·2H2O
Peso molecular (g/mol) 154.11
Número MDL MFCD00150598
Clave InChI UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate, methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, sodium formaldehyde sulfoxylate, sodium dihydrate hydroxymethanesulfinate, sodium formaldehyde sulfoxylate nf, formaldehyde sodium sulfoxylate dihydrate, monosodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, 79-25-4 parent, hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt dihydrate
PubChem CID 23666330
Nombre IUPAC sodio; hidroximetanosulfinato; dihidrato
SMILES C(O)S(=O)[O-].O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Punto de fusión 63.0°C to 64.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOCH2SO2Na·2H2O
Cantidad 5 kg
Índice Merck 15,8755
Información de solubilidad Solubility in water: 1088g/L. Other solubilities: practically insoluble in abs.alcohol, ether and, benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.11
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.