Learn More
Fluorofosfato de sodio, TRC
Código de producto. 30414370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30414370 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30414370 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6275005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Monofluorophosphate
CAS 10163-15-2
Cantidad 5 g
Fórmula molecular F O3 P . 2 Na
Sinónimo Phosphorofluoridic acid','disodium salt (8CI,9CI), Sodium phosphorofluoridate ((NaO)2FPO) (6CI,7CI), Disodium fluorophosphate, Disodium monofluorophosphate, Disodium phosphorofluoridate, Phoskadent Na 211, Sensodyne-Fluor, Sodium fluorophosphate (Na2PFO3), Sodium fluorophosphate (Na2PO3F), Sodium phosphorofluoridate (Na2PO3F)
Fórmula InChI InChI=1S/FH2O3P.2Na/c1-5(2,3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])F
Nombre IUPAC disodio;fluoro-dióxido-oxo-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 143.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.9364