Learn More
Fluorofosfato de sodio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387727 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11387727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014129.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium fluorophosphate
CAS 10163-15-2
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular FNa2O3P
Número MDL MFCD00014248
Número UN UN3288
Sinónimo sodium monofluorophosphate, disodium monofluorophosphate, sodium fluorophosphate, disodium fluorophosphate, phosphorofluoridic acid, disodium salt, sodium phosphorofluoridate, disodium phosphorofluoridate, extra-strength aim, sodium fluorophosphate na2po3f, unii-c810jcz56q
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol and ether.
Clave InChI BFDWBSRJQZPEEB-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]P(=O)([O-])F.[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio;fluoro-dioxido-oxo-$l{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 143.949
PubChem CID 24266
ChEBI CHEBI:86431
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.95
Olor Odorless
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium fluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium fluorophosphate