Learn More
Fluoroacetato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluoroacetic acid sodium salt |
| CAS | 62-74-8 |
| Fórmula molecular | C2 H2 F O2 . Na |
| Cantidad | 200 mg |
| Sinónimo | Fluoroacetic acid sodium, Acetic acid','2-fluoro-','sodium salt (1:1) (ACI), Acetic acid','fluoro-','sodium salt (8CI','9CI), 1080, Compound 1080, Fluoroacetic acid sodium salt, Fratol, Furatol, Ratbane 1080, SMFA, Sodium fluoroacetate, Sodium monofluoroacetate, Tenate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3FO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)CF |
| Nombre IUPAC | sodio; 2-fluoroacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 100.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.9937 |