Learn More
Fluoruro de sodio, Purum p.a., ≥98,0% (F), Solstice
Código de producto. 17204464
Cambiar vista
Click to view available options
25 kg
Código de producto.
17204464 25 kg
1 options
Código de producto. 17204464 Proveedor Fluka N.º de proveedor 7152225KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2510.00€
    2311.80€ / 25 Kg
    Ahorro 198.20€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium fluoride
CAS 7681-49-4
Cantidad 25 kg
Fórmula molecular FNa
Número MDL MFCD00003524
Clave InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].[Na+]
Nombre IUPAC fluoruro de sodio
Peso molecular (g/mol) 41.99