Código de producto. 15682980
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
6 x 250 g
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 Kg
500 g
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Tamaño de la unidad
15682980
50 kg
50 Kg
15662980
250 g
250 g
15672980
500 g
500 g
15652980
1 kg
1 Kg
15602990
6 x 250 g
paquete de 6
15692980
6 x 1 kg
paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
15682980
Proveedor
Honeywell-Fluka
N.º de proveedor
3010550KG
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027Inicie sesión para ver el stock
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, ≥99%
Líderes del sector durante más de 65 años Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
CAS
7681-49-4
Fórmula molecular
FNa
Peso molecular (g/mol)
41.99
Número MDL
MFCD00003524
Clave InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo
sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID
5235
ChEBI
CHEBI:28741
SMILES
[F-].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición
1.704 °C
Nombre del producto químico o material
Sodium fluoride
Punto de fusión
993 °C (literatura)
Nombre de nota
Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%
% máx. CAS
100.0000%
Cantidad
50 kg
Fórmula lineal
HCONH2
Número UN
UN1690
Nombre IUPAC
fluoruro de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula)
41.99
Porcentaje de pureza
>99%
Grado
Reactivo ACS/reactivo ISO/reactivo Farmacopea farmacopea
Envase
Caja de cartón de fibra
Presión de vapor
1,4 mmHg (0 °C)
Densidad
2.7 g/cm3
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .