Learn More
Fluoruro de sodio, grado óptico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341638 10 g 10 g
11351638 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11341638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011023.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Tiene aplicaciones médicas y de otro tipo, incluida la formación de complejos de iones de magnesio.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-49-4
Fórmula molecular FNa
Peso molecular (g/mol) 41.99
Número MDL MFCD00003524
Clave InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium fluoride
Color Blanco
Forma física Cristales rotos
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC sodio; fluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.99
Grado Sistema óptico
Olor Odorless
Aspecto White crystals
Densidad 2.558g/cm3 at 20°C
RU– Solo para uso en investigación