missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluoruro de sodio, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15216008 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15216008 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15216008 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447351000
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

 

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Punto de ebullición 1700.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium fluoride
Punto de fusión 993.0°C
CAS 7681-49-4
Cantidad 100 g
Fórmula molecular FNa
Fórmula lineal NaF
Número MDL MFCD00003524
Sinónimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Clave InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].[Na+]
Nombre IUPAC fluoruro de sodio
Peso molecular (g/mol) 41.99
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.98
Grado Bioquímica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.