Learn More
Fluoruro de sodio, ACS, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11307287 250 g 250 g
11317287 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11307287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011561.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Agente desengrasante de acero, en galvanoplastia de estaño, flujo
It is used as a steel degreasing agent and in tin electroplating, flux, heat treating salt compositions, fluoridation of drinking water, removing HF from exhaust systems to reduce air pollution, and frosting glasses. It serves as a source of fluoride ion in several applications including it use in synthetic chemistry, for example in Finkelstein reaction for preparating fluoro compounds, desilylation in sensitive organic compounds, metallurgy, and reaction with electrophilic chlorides. It has medical and other applications including complexing of magnesium ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-49-4
Fórmula molecular FNa
Peso molecular (g/mol) 41.99
Número MDL MFCD00003524
Clave InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
Nombre IUPAC fluoruro de sodio
SMILES [F-].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1704°C
Nombre del producto químico o material Sodium fluoride
Punto de fusión 993°C
Nombre de nota For ACS analysis
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Índice de refracción 1.336
Aspecto White powder
Presión de vapor 1.3 hPa (1mm Hg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min.
Densidad 2.78 g/cm3 at 20°C
Información de solubilidad Slightly Soluble in water. Insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.99
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium fluoride