Learn More
Fluoruro de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449933 5000 g 5000 g
11439933 250 g 250 g
11429933 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11449933 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13019.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fluoruro de sodio se usa como agente desengrasante del acero y en el galvanizado de estaño, flujo, composiciones de sal para tratar el calor, fluoración del agua potable, eliminación de HF de los sistemas de escape para reducir la contaminación del aire, y cristales de congelación. Sirve como fuente de ión fluoruro en varias aplicaciones, incluyendo su uso en química sintética, por ejemplo en la reacción de Finkelstein para preparar compuestos fluorados, la desililación en compuestos orgánicos sensibles, la metalurgia, y la reacción con cloruros electrófilos. Tiene aplicaciones médicas y de otro tipo, incluida la complexación de iones de magnesio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Insoluble en alcohol
Notas
Debe mantenerse alejado de agentes oxidantes, metales, ácidos, álcalis. Es menos higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-49-4
Fórmula molecular FNa
Peso molecular (g/mol) 41.99
Número MDL MFCD00003524
Clave InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1704°C
Nombre del producto químico o material Sodium fluoride
Punto de fusión 993°C
Cantidad 5000 g
Fórmula lineal NaF
Número UN UN1690
Índice Merck 14,8618
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol
Nombre IUPAC fluoruro de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.99
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.336
Densidad 2.78
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium fluoride