missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluoruro de sodio, ≥99 %, reactivo ACS, polvo, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-41961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2,5 KG
5 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10742222 5 g Frasco de plástico 5 GR
10405291 500 g Frasco de plástico 500 g
10582764 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10742222 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424320050
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7681-49-4
Fórmula molecular FNa
Peso molecular (g/mol) 41.99
Número MDL MFCD00003524
Clave InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]

Especificaciones

Punto de ebullición 1700.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium fluoride
Punto de fusión 993.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Fórmula lineal NaF
Fieser 01,1073; 02,382
Índice Merck 15, 8754
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Nombre IUPAC sodio; fluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.98
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Pérdida por secado 0.3% max. (150°C)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.