Learn More
Fluoruro de sodio, ≥99 %, reactivo ACS, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582764 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2,5 KG
5 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10582764 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
10742222 5 g Frasco de plástico 5 GR
10405291 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10582764 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424320025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    248.00€ / 2.5 Kg
    Ahorro 17.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-49-4
Fórmula molecular FNa
Peso molecular (g/mol) 41.99
Número MDL MFCD00003524
Clave InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo floridine, florocid, sodium fluoride, sodium fluoride naf, zymafluor, fluonatril, ossin, antibulit, sodium fluoride, fluoride, sodium
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1700.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium fluoride
Punto de fusión 993.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Fórmula lineal NaF
Fieser 01,1073; 02,382
Índice Merck 15, 8754
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 40 g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Nombre IUPAC fluoruro de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.98
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Pérdida por secado 0.3% max. (150°C)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.