Learn More
Fluoruro de sodio, ≥ 99%, (Grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11496651 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g
Código de producto.
11496651 100g
1 options
Código de producto. 11496651 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219486480
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Fluoride
CAS 7681-49-4
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Fórmula molecular FNa
Número MDL MFCD00003524
Sinónimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
Clave InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].[Na+]
Nombre IUPAC fluoruro de sodio
Peso molecular (g/mol) 41.99
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.99
Grado Reactivo ACS