Learn More
Fluoruro de sodio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15412807 50 g 50 g
15402807 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15412807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046912.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Sodium fluoride is used in laundry souring, manufacturing enamels, manufacturing coated papers, wood preservative , foam production, opal glass, ore flotation and water fluoridation. It is also acts as an inhibitor of serine/threonine phosphatases widely used in bone and dental research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-49-4
Fórmula molecular FNa
Peso molecular (g/mol) 41.99
Número MDL MFCD00003524
Clave InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
Nombre IUPAC fluoruro de sodio
SMILES [F-].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1704°C
Nombre del producto químico o material Sodium fluoride
Punto de fusión 993°C
Color Blanco
Forma física Piezas de 3-6 mm
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Índice de refracción 1.336
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 2.78 g/mL
Fórmula lineal NaF
Número UN UN1690
Índice Merck 14,8618
Información de solubilidad It is soluble in water,slightly soluble in HF,ammonia. Negligible in alcohol,acetone,SO2,dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.99
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Ungraded