Learn More
Fluoruro de sodio, 99,0+%, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10386240 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
3 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10386240 1 kg 1 Kg
10244540 250 g 250 g
10376240 500 g 500 GR
12676767 3 kg 3 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10386240 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/3920/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    103.00€ / 1 Kg
    Ahorro 52.00€
    33% Descuento
Visualizza tutte le promozioni
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 7681-49-4 | Fórmula molecular: FNa | Peso molecular: 41,99 g/mol
Fluoruro de sodio, 99,0+%, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-49-4
Fórmula molecular FNa
Peso molecular (g/mol) 41.99
Número MDL MFCD00003524
Clave InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]
Specifica
Punto de ebullición de 1700 °C
Punto de fusión 993 °C
Color Blanco
pH 7.4
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 kg
Envase Jarra para polvos de plástico
Presión de vapor 1mmHg 1077
Nombre IUPAC fluoruro de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 41,98g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium fluoride
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.