Learn More
Fluoruro de sodio, 97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10012460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 GR
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10012460 500 g Frasco de plástico 500 GR
10711281 25 g Frasco de plástico 25 GR
10701281 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10330644 5 kg Frasco de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10012460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 191275000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.20€
    40.50€ / 500 g
    Ahorro 2.70€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-49-4
Fórmula molecular FNa
Peso molecular (g/mol) 41.99
Número MDL MFCD00003524
Clave InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1700.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium fluoride
Punto de fusión 993.0°C
Nombre de nota 97%
Color Blanco
Forma física Polvo o cristales
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal NaF
Fieser 01,1073; 02,382
Índice Merck 15, 8754
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Nombre IUPAC fluoruro de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.98
Porcentaje de pureza 97%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.