Learn More
Ferrocianuro de sodio decahidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15570614 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15570614 250 g 250 g
15550614 1 kg 1 Kg
15560614 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15570614 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459292500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14434-22-1 | C6H20FeN6Na4O10 | 484.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14434-22-1
Fórmula molecular C6H20FeN6Na4O10
Peso molecular (g/mol) 484.06
Número MDL MFCD00149274
Clave InChI JFSUDVTVQZUDOP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe++].[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium ferrocyanide decahydrate
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Solubility in water: 369g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.06
Pérdida por secado 1% max. (free moisture)