Learn More
EDDHA férrico sódico, grado técnico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Ferric EDDHA |
| CAS | 16455-61-1 |
| Fórmula molecular | C18 H16 N2 O6 . Fe . Na |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Abreverd Fe-PM, Chelafer, Dissolvine Q, Dissolvine Q 15, Dissolvine Q 40 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20N2O6.Fe.Na/c21-13-7-3-1-5-11(13)15(17(23)24)19-9-10-20-16(18(25)26)12-6-2-4-8-14(12)22;;/h1-8,15-16,19-22H,9-10H2,(H,23,24)(H,25,26);;/q;+3;+1/p-4 |
| SMILES | [Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)C(NCCNC(C(=O)[O-])c1ccccc1[O-])c2ccccc2[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2-[2-[[carboxilato-(2-oxidofenil)metil]amino]etilamino]-2-(2-oxidofenil)acetato;hierro(3+) |
| Peso molecular (g/mol) | 435.164 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 435.026 |