Learn More
Etilsulfato de sodio, TRC
Código de producto. 30413959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413959 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30413959 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6253002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
CAS 546-74-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C2 H5 O4 S . Na
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Sulfuric acid','monoethyl ester','sodium salt (1:1), Ethyl sodium sulfate (6CI,7CI), Sulfuric acid','monoethyl ester','sodium salt (8CI,9CI), Sodium ethyl sulfate, Sodium sulfovinate, Ethyl Sulfate Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCOS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC sulfato de sodio y etilo
Peso molecular (g/mol) 148.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.9806
Porcentaje de pureza >95