Learn More
Etilsulfato de sodio, TRC
Código de producto. 30416267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416267 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30416267 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS625300500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Ethyl Sulfate
CAS 546-74-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C2H5NaO4S
Cantidad 500 mg
Sinónimo Sulfuric Acid Monoethyl Ester Sodium Salt, Ethyl Sodium Sulfate, Sodium Sulfovinate
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
SMILES CCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sulfato de sodio y etilo
Peso molecular (g/mol) 148.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.981
Porcentaje de pureza >95