Learn More
Parahidroxibenzoato de etilo de sodio, LoGiCal
Código de producto. 30462352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462352 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462352 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0498.05
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate
CAS 35285-68-8
Nombres de analitos o componentes Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H9 O3 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester sodium deriv., 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester sodium salt, Ethyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, Ethyl p-hydroxybenzoate sodium salt, Sodium ethyl p-hydroxybenzoate, Sodium p-(carbethoxy)phenoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3.Na/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h3-6,10H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES [Na+].CCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
Nombre IUPAC 4-etoxicarbonilfenolato de sodio
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 188.16
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0449 g/mol