Learn More
Etil-d5 sulfato de sodio, TRC
Código de producto. 30417400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30417400 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30417400 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS62530250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Ethyl-d5 Sulfate
CAS 1329611-05-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C2D5NaO4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo Sulfuric Acid Monoethyl-d5 Ester Sodium Salt, Ethyl-d5 Sodium Sulfate, Sodium Sulfovinate-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1/i1D3,2D2;
SMILES CCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sulfato de sodio; 1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo
Peso molecular (g/mol) 153.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.012
Porcentaje de pureza >95