Learn More
Etóxido sódico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342426 100 g 100 g
11352426 500 g 500 g
11362426 2000 g 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11342426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06230.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68.051 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etóxido sódico se utiliza como base sólida en la síntesis orgánica.Participa de forma activa en la condensación de Claisen, la reacción de Stobbe y la reducción de Wolff-Kishner.Es un importante material de partida para la síntesis de éster etílico y éster dietílico del ácido malónico.En la síntesis de éter Williamson, reacciona con el bromuro de etilo para formar éter dietílico.Se utiliza ampliamente como base para la generación de carbaniones que se utilizan para reacciones de alquilación y condensación.
Solubilidad
Soluble en etanol y metanol.
Notas
Sensible a la humedad.Se somete rápidamente a hidrólisis para formar hidróxido de sodio en presencia de aire húmedo.Incompatible con agua, bases fuertes, ácidos, agentes oxidantes, metales alcalinos, agentes oxidantes fuertes, amoniaco, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes reductores, peróxidos, ácidos y disolventes clorados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-52-6
Fórmula molecular C2H5NaO
Peso molecular (g/mol) 68.051
Número MDL MFCD00012417
Clave InChI QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
PubChem CID 2723922
ChEBI CHEBI:52096
Nombre IUPAC sodio; etanolato
SMILES CC[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium ethoxide
Punto de fusión >300°C
pH 13
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Olor Irritating
Cantidad 100 g
Número UN UN3206
Beilstein 3593646
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Índice Merck 14,8613
Información de solubilidad Soluble in ethanol and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.05
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium ethoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, sodium salt