Learn More
Etóxido sódico, 96 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10225600 500 g Frasco de vidrio 500 g
10215600 250 g Frasco de vidrio 250 g
10784104 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10225600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168595000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.00€
    68.65€ / 500 g
    Ahorro 7.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-52-6
Fórmula molecular C2H5NaO
Peso molecular (g/mol) 68.04
Número MDL MFCD00012417
Clave InChI QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
PubChem CID 2723922
ChEBI CHEBI:52096
Nombre IUPAC sodio; etanolato
SMILES CC[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium ethoxide
Nombre de nota 96%
Punto de fusión 260.0°C
Densidad 0.868
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (NaOC2H5)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5ONa
Cantidad 500 g
Beilstein 01, 311
Fieser 01,1065; 03,265; 04,451; 06,540
Índice Merck 15, 8749
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in absolute alcohol without decomposition
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.04
Porcentaje de pureza 96%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium ethoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.