Learn More
Etóxido de sodio (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Ethoxide |
| CAS | 141-52-6 |
| Fórmula molecular | C2H5NaO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethanol Sodium Salt, Ethyl Alcohol Sodium Salt, Caustic Alcohol, Ethoxysodium, Sodium Ethanolate, Sodium Ethoxylate, Sodium Ethylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].CC[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio; etanolato |
| Peso molecular (g/mol) | 68.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 68.0238 |