Learn More
Etinesulfonato de sodio (25% en H2O), TRC
Código de producto. 30416313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
10 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416313 10 mL
30416709 5 mL
30410373 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30416313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69939810ML
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3039-83-6
Fórmula molecular C2H3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 130.1
Sinónimo HS 1, HS 1 (Salt), N-SVS 25, Provichem 2202, SVS, SVS (Emulsifier), SVS 25, Sodium Ethenesulfonate, Sodium Ethylenesulfonate, Sodium Vinyl Sulphonate, Sodium Vinylsulfonate, Tamol VS, Vinalyst 3525, Vinylsulfonic Acid Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; etanosulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C=C
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Sodium Ethenesulfonate
Cantidad 10 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O3S.Na/c1-2-6(3,4)5;/h2H,1H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.9701
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.