Learn More
Sulfato de estrona-2,4,16,16-d4 sódico (estabilizado con TRIS, 50 % p/p), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Estrone-2,4,16,16-d4 3-Sulfate sodium salt |
| CAS | 285979-80-8 |
| Disolvente o matriz | TRIS |
| Fórmula molecular | C18 2H4 H17 O5 S . Na |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-2,4,16,16-d4, 3-(sulfooxy)-, sodium salt (1:1), Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-2,4,16,16-d4, 3-(sulfooxy)-, sodium salt (9 CI), Estrone-2,4,16,16-D4 3-sulfate sodium |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H22O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3,5,10,14-16 H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1/i3D,7D2,10 D; |
| SMILES | [Na+].[2 H]c1cc2[C@H]3 CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2 H])([2 H])C4=O)[C@@H]3 CCc2c([2 H])c1OS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sulfato de sodio;[(8 R,9 S,13 S,14 S)-2,4,16,16-tetradeuterio-13-metil-17-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 376.44 |
| Mostrar más |