Learn More
(E)-2-(2-((5-Nitrofuran-2-il)metilen)hidrazinil)acetato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium (E)-2-(2-((5-Nitrofuran-2-yl)methylene)hydrazinyl)acetate |
| CAS | 150870-92-1 |
| Fórmula molecular | C7H6N3NaO5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N3O5.Na/c11-7(12)4-9-8-3-5-1-2-6(15-5)10(13)14;/h1-3,9H,4H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/b8-3+; |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)CN\N=C\c1oc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2-[(2E)-2-[(5-nitrofuran-2-il)metilideno]hidrazinil]acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 235.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.0205 |