Learn More
Dodecilsulfato sódico (SDS), BAKER, J.T. Baker™
Código de producto. 10451101 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10451101 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10451101 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 2811.1000
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
Punto de fusión 204°C to 207°C
CAS 151-21-3
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 95%
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Número MDL MFCD00036175
Temperatura de inflamación >100°C
Sinónimo Lauryl sulphate sodium salt , Dodecyl sulphuric acid sodium salt , Sodium lauryl sulphate , Dodecyl sulphate sodium salt
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC dodecilsulfato de sodio
Peso molecular (g/mol) 288.38
Envase Frasco de plástico para sólidos
Densidad 1.1 g/cm³ (20°C)