Learn More
Dodecilsulfato de sodio, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 10090490 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10090490 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10090490 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/5200/53
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
500g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 206 °C
CAS 151-21-3
Color Blanco
pH Desde 8,5 hasta 10
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Número MDL MFCD00036175
Sinónimo sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC Sodio; sulfato de dodecilo
Peso molecular (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Formula Weight (peso de la fórmula) 288,38g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium dodecyl sulphate