Learn More
Dodecatungstofosfato de sodio hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404643 25 g 25 g
11414643 100 g 100 g
11424643 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404643 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11575.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51312-42-6 | Na3O40PW12 | 2946.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51312-42-6
Fórmula molecular Na3O40PW12
Peso molecular (g/mol) 2946.12
Número MDL MFCD00036311
Nombre IUPAC Sodium dodecamolybdophosphate hydrate
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium dodecatungstophosphate hydrate
Punto de fusión 350°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 2946.12 (Anhydrous)