Learn More
DL-Lactato-d3 de sodio (60 % p/p en H2O ), Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium DL-Lactate-d3 |
| CAS | 1219802-24-0 |
| Fórmula molecular | C3 2H3 H2 O3 . Na |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Lactic acid-d3 sodium salt, Sodium lactate-d3, Sodium 2-hydroxypropanoate-3,3,3-d3, 2-Hydroxypropionic-3,3,3-d3 acid sodium salt, Sodium lactate-3,3,3-d3, Sodium DL-lactate-d3, Sodium lactate-3,3,3-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3; |
| SMILES | [Na+].[2H]C([2H])([2H])C(O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;3,3,3-trideuterio-2-hidroxipropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 115.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0325 |
| Mostrar más |