Learn More
DL-lactato de sodio (60% p/v en H2O), TRC
Código de producto. 30138343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138343 10 g 10 g
30132824 5 g 5 g
17927724 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138343 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS64400310G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-17-3
Fórmula molecular C3 H5 O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 112.06
Sinónimo Sodium lactate, sodium 2-hydroxypropanoate, LAC
Nombre IUPAC sodio; 2-hidroxipropanoato
SMILES [Na+].CC(O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0136
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Lactate 60 %