Learn More
DL-lactato-3,3,3-d3 de sodio (60 % p/p en H2O ), CDN
Código de producto. 30320514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
30320514 0.1 g 0.10 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320514 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND65560.1G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium DL-Lactate-d3
CAS 1219802-24-0
Disolvente o matriz H2O
Fórmula molecular C3 2H3 H2 O3 . Na
Cantidad 0.1 g
Fórmula InChI InChI=1 S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4 H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3;
SMILES [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C(O)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;3,3,3-trideuterio-2-hidroxipropanoato
Peso molecular (g/mol) 115.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0325 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 60 %