Learn More
DL-Lactato-2,3,3,3-D4 (60% p/w en H2O), TRC
Código de producto. 30421071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421071 1 mg
30419967 10 mg
30416899 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30421071 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6440041MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 344299-52-1
Fórmula molecular C3 D4 H O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 116.08
Sinónimo Propanoic-2,3,3,3-d4 acid, 2-hydroxy-, monosodium salt (9CI)
Nombre IUPAC sodio; 2,3,3,3-tetradeuterio-2-hidroxipropanoato
SMILES [Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium DL-Lactate-2,3,3,3-d4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2D;
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0387
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 60%