Learn More
DL-lactato de sodio-2,3,3,3-d4 (60 % p/p en H2O ), CDN
Código de producto. 30317783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
30317783 0.1 g 0.10 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30317783 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND22730.1G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium DL-Lactate-2,3,3,3-d4
CAS 344299-52-1
Disolvente o matriz H2O
Fórmula molecular C3 D4 H O3 . Na
Cantidad 0.1 g
Sinónimo Propanoic-2,3,3,3-d4 acid, 2-hydroxy-, monosodium salt (9 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4 H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2 D;
SMILES [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(O)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;2,3,3,3-tetradeuterio-2-hidroxipropanoato
Peso molecular (g/mol) 116.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0387 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 60 %