Learn More
Ditionito de sodio, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10274490 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
Tamaño de la unidad:
3 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10274490 500 g 500 GR
10539580 3 kg 3 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10274490 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/3800/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Ditionito sódico, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7775-14-6
Fórmula molecular Na2O4S2
Peso molecular (g/mol) 174.096
Número MDL 11640
Clave InChI JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
SMILES [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
pH 8 to 9.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.1g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydrosulfite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.