Learn More
Sodio, dispersión, > 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
4 x 250 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11331428 250 g 250 g
11321428 4 x 250 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010340.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-23-5 | Na | 22.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-23-5
Fórmula molecular Na
Peso molecular (g/mol) 22.99
Número MDL MFCD00085307
Clave InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Nombre IUPAC sodio
SMILES [Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium
Color Blanco
Cantidad 250 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+% (Metals basis)
Formulario Dispersión, 40 % en aceite