Learn More
Difenilamina-4sulfonato de sodio, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10755341 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10755341 5 g Tarro de cristal 5 GR
1 options
Código de producto. 10755341 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/3780/44
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 200°C
CAS 6152-67-6
Color Amarillo
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C12H11NNaO3S
Número MDL MFCD00036468
Sinónimo sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt
Clave InChI VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Nombre IUPAC sodio;4-anilinobencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 272.27
PubChem CID 517002
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.26g/mol
Envase Tarro de cristal
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenylamine-4-sulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.