Learn More
Difenilamina-4sulfonato de sodio, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348858 2 g 2 g
11338858 10 g 10 g
11358858 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11348858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041714.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Indicador redox
Redox indicatorSodium diphenylamine-4-sulfonate is used as a pH independent redox indicator used in the determination of redox potential. It is used in the preparation of poly-(aninile-co-N-(4-sulfophenyl)aniline) by polymerization with aniline. It acts as a ligand and form complexes with metal halides like lanthanum(III) chloride. It is also involved in the synthesis of gold nano crystals by reaction with chloroauric acid in the presence of polyethylene glycol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6152-67-6
Fórmula molecular C12H11NNaO3S
Peso molecular (g/mol) 272.27
Número MDL MFCD00036468
Clave InChI VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 517002
Nombre IUPAC sodio;4-anilinobencenosulfonato
SMILES [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium diphenylamine-4-sulfonate
Cantidad 2 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.27
Grado ACS
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium diphenylamine-4-sulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium diphenylamine-4-sulfonate