Learn More
Sodium diphenylamine-4-sulfonate, ACS Reagent, Solstice
Código de producto. 15693910 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15693910 10 g Frasco de vidrio 10 g
15603920 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15693910 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3315010G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Indicator for the determination of the redox potential, ACS Reagent, E0 in sulfuric acid 1 mol/l = +0,83 volt, rH = 27−29
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6152-67-6
Fórmula molecular C12H11NNaO3S
Peso molecular (g/mol) 272.27
Número MDL MFCD00036468
Clave InChI VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 517002
Nombre IUPAC sodio;4-anilinobencenosulfonato
SMILES [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium diphenylamine-4-sulfonate
Color De beige a blanco
Cantidad 10 g
Fórmula lineal C12H10NNaO3S
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.27g/mol
Envase Frasco de vidrio
Aspecto Powder