Learn More
Monohidrato de fosfato de dihidrógeno de sodio, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 13429448 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1 kg
Código de producto.
13429448 1 kg
1 options
Código de producto. 13429448 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 3818.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.67€
    88.34€ / 1 Kg
    Ahorro 37.33€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Cumple con las especificaciones ACS
Especificaciones
CAS 10049-21-5
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98,0 a 102,0%
Fórmula molecular H5NaO5P
Número MDL MFCD00149208
Sinónimo Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate , Sodium phosphate monobasic monohydrate
Clave InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Nombre IUPAC hidrato de ácido fosfórico de sodio
Peso molecular (g/mol) 139.00
Envase Frasco de plástico para sólidos
Densidad 0,9996 g/cm³ (20 °C)