Learn More
Dihidrato de fosfato de dihidrógeno de sodio, BAKER, J.T. Baker™
Código de producto. 10723181 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10723181 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10723181 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 1768.1000
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
Punto de ebullición ∼650°C (1013 hPa)
Punto de fusión 60°C
CAS 13472-35-0
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 98%
Fórmula molecular H6NaO6P
Número MDL MFCD00149209
Sinónimo Sodium phosphate monobasic dihydrate , Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate
Clave InChI VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
Nombre IUPAC dihidrógeno de fosfato sódico dihidrato
Peso molecular (g/mol) 156.01
Densidad 1.91 g/cm³ (20°C)