Learn More
Dihidrogenofosfato de sodio dihidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate acts as buffering capacity reagent in molecular biology, biochemistry and chromatography. It is used in the preparation of biological buffers. It is also used in the purification of antibodies, as a laxative and, in combination with other sodium phosphates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El dihidrogenofosfato de sodio dihidrato actúa como reactivo con capacidad de tamponado en biología molecular, bioquímica y cromatografía. Se utiliza en la preparación de tampones biológicos. También se utiliza en la purificación de anticuerpos, como laxante y en combinación con otros fosfatos de sodio.
Solubilidad
Soluble en agua.(1 M a 20 °C)
Notas
Higroscópico. Almacenar en gas inerte. No compatible con agentes oxidantes ni el agua.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium dihydrogen phosphate dihydrate |
Cantidad | 2500 g |
Fórmula lineal | NaH2PO4·2H2O |
Índice Merck | 14,8660 |
Información de solubilidad | Soluble in water.(1 M at 20°C) |
SMILES | O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+] |
Peso molecular (g/mol) | 156.006 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.01 (119.98 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99% |
Sensibilidad | Hygroscopic |