Learn More
Dihidrogenofosfato de sodio dihidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
10000 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461880 100 g 100 g
11471880 500 g 500 g
15443037 2500 g 2500 g
15433037 10 kg 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11461880 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11316.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 13472-35-0 | H6NaO6P | 156.006 g/mol
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate acts as buffering capacity reagent in molecular biology, biochemistry and chromatography. It is used in the preparation of biological buffers. It is also used in the purification of antibodies, as a laxative and, in combination with other sodium phosphates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dihidrogenofosfato de sodio dihidrato actúa como reactivo con capacidad de tamponado en biología molecular, bioquímica y cromatografía. Se utiliza en la preparación de tampones biológicos. También se utiliza en la purificación de anticuerpos, como laxante y en combinación con otros fosfatos de sodio.
Solubilidad
Soluble en agua.(1 M a 20 °C)
Notas
Higroscópico. Almacenar en gas inerte. No compatible con agentes oxidantes ni el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13472-35-0
Fórmula molecular H6NaO6P
Número MDL MFCD00149209
Clave InChI VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; dihidrato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NaH2PO4·2H2O
Índice Merck 14,8660
Información de solubilidad Soluble in water.(1 M at 20°C)
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Peso molecular (g/mol) 156.006
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.01 (119.98 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.91
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium dihydrogen phosphate dihydrate