Learn More
Fosfato de dihidrógeno sódico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad Conditionnement
11399287 1 kg 1 Kg
11309297 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11399287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040145.A1
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7558-80-7 ∣ H2NaO4P ∣ 119.98 g/mol
Sodium phosphate monobasic monohydrate is used as sequestrant, emulsifier, mordant in dyeing, reagent and buffer in foods and analytical chemistry. It was applied as a fireproofing agent and for weighting silk in tanning. It is employed in manufacturing of enamels, ceramics, detergents, boiler compounds, in soldering and brazing instead of borax.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-80-7
Fórmula molecular H2NaO4P
Peso molecular (g/mol) 119.98
Número MDL MFCD00003527,MFCD00146206
Clave InChI AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Sodium dihydrogen phosphate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White Powder
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol,ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.98
Porcentaje de pureza 96%
Grado Ungraded
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.